Få mere at vide
Natriumchlorid, til HPLC, certificeret, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10274392 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Plast pulver krukke
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10274392 500 g Plast pulver krukke 500g
1 options
Artikelnummer. 10274392 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/3165/53
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Tekniske data
Kogepunkt 1461 °C
Smeltepunkt 801 °C
CAS 7647-14-5
Farve Hvid
pH 5.0 til 8.0
Fysisk form Fast stof
Mængde 500 g
Molekylær formel ClNa
MDL nummer MFCD00003477
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
InChI nøgle FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Na+].[Cl-]
IUPAC navn natrium; chlorid
Molekylvægt (g/mol) 58.44
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
Formel vægt 58,44 g/mol
Emballage Plast pulver krukke
Damptryk 1mmHg 865