Få mere at vide
Natriumchlorid, granulært, multikompendielt, USP, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15348491 Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
500 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske med bred mund
Artikelnummer. 15348491
Brand: Avantor J.T.Baker 362701
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Chloride
CAS 7647-14-5
Fysisk form Granulat
Mængde 500 g
Molekylær formel ClNa
MDL nummer MFCD00003477
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
InChI nøgle FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Na+].[Cl-]
IUPAC navn natriumchlorid
Molekylvægt (g/mol) 58.44
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
Formel vægt 58.44
Grad Multi-Compendial/USP
Emballage Ravfarvet glasflaske med bred mund
Specifik vægtfylde 1L = 2.16kg
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium Chloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: sodium chloride