Få mere at vide
Natriumklorid, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. p-2410158
Mængde:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Poly flaske
Poly spand
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
Artikelnummer. 10316943
Brand: Fisher BioReagents BP3581
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Natriumchlorid
Natriumchlorid er en hovedkomponent i mange elektroforese- og molekylærbiologiske buffere og medier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-14-5
Molekylær formel ClNa
Molekylvægt (g/mol) 58.44
MDL nummer MFCD00003477
InChI nøgle FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMIL [Na+].[Cl-]
Tekniske data
Kogepunkt 1461°C
Kemisk navn eller materiale Sodium Chloride
Smeltepunkt 801°C
Farve Hvid
pH 5.0 to 8.0
Fysisk form Fast stof
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde ≥99.0 %
Assay Procent Noter (tør basis)> 99,5 %
Merck Index 15, 8734
IUPAC navn natriumchlorid
Formel vægt 58.44
Procent renhed ≥99.0%
Identifikation Pass Test
Emballage Poly flaske
Damptryk 1mmHg at 440°C
Tæthed 2.165g/cm³