Få mere at vide
Natriumklorid, Fisher BioReagents™
Beskrivelse
Natriumchlorid
Natriumchlorid er en hovedkomponent i mange elektroforese- og molekylærbiologiske buffere og medier.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1461 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Chloride |
| Smeltepunkt | 801 °C |
| Farve | Hvid |
| pH | 5.0 til 8.0 |
| Fysisk form | Fast stof |
| Mængde | 2.5 kg |
| Analyseprocentområde | ≥99.0 % |
| Assay Procent Noter | (tør basis)> 99,5 % |
| Merck Index | 15, 8734 |
| Vis mere |