Få mere at vide
Natriumklorid, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10316943
Skift visning
Mængde:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Poly flaske
Poly spand
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10316943 1 kg Poly flaske 1kg
10553515 2.5 kg Poly flaske 2.5kg
10123443 10 kg Poly spand 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10316943 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP3581
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    194.00 DKK
    159.70 DKK / 1kg
    Spare 34.30 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 7647-14-5 | Molekylformel: ClNa | Molekylvægt: 58,44 g/mol
Natriumchlorid
Natriumchlorid er en hovedkomponent i mange elektroforese- og molekylærbiologiske buffere og medier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-14-5
Molekylær formel ClNa
Molekylvægt (g/mol) 58.44
MDL nummer MFCD00003477
InChI nøgle FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMIL [Na+].[Cl-]
Tekniske data
Kogepunkt 1461 °C
Kemisk navn eller materiale Sodium Chloride
Smeltepunkt 801 °C
Farve Hvid
pH 5.0 til 8.0
Fysisk form Fast stof
Mængde 1 kg
Identifikation Beståelsesprøve
Emballage Poly flaske
Damptryk 1 mmHg ved 440 °C
Analyseprocentområde ≥99.0 %
Assay Procent Noter (tør basis)> 99,5 %
Tæthed 2,165 g/cm³
Merck Index 15, 8734
IUPAC navn natriumchlorid
Formel vægt 58.44
Procent renhed ≥99.0%
Grad Ubedømt