Få mere at vide
Sodium chloride, extra pure
Artikelnummer. p-3593517 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 kg
5 kg
25 kg
Emballage:
Fiber tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
25kg
Artikelnummer. 10127853
Brand: Thermo Scientific Acros 194090010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7647-14-5 | ClNa | 58.44 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-14-5
Molekylær formel ClNa
Molekylvægt (g/mol) 58.44
MDL nummer MFCD00003477
InChI nøgle FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMIL [Na+].[Cl-]
Tekniske data
Kogepunkt 1461.0°C
Kemisk navn eller materiale Sodium chloride
Smeltepunkt 801.0°C
Farve Hvid
pH 5.0 to 8.0 (5%, H<2O, at 20°C)
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 1 kg
Lineær formel NaCl
Fieser 13,280
Merck Index 15, 8734
Opløselighedsinformation Solubility in water: 360g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol (1g/10mL), ammonia, slightly soluble in alcohol, nearly insoluble in hydrochloric acid
IUPAC navn natriumchlorid
Formel vægt 58.44
Procent renhed ≥99.0%
Grad Ekstra ren
Emballage Plastflaske