Tekniske data
| Kogepunkt | 1461,0 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Sodium chloride |
| Smeltepunkt | 801,0 °C |
| Farve | Hvid |
| pH | 5,0 til 8,0 (5 %, H<2O, ved 20 °C) |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 1 kg |
| Lineær formel | NaCl |
| Fieser | 13,280 |
| Merck Index | 15, 8734 |
| Vis mere |