Få mere at vide
Natriumklorid, ekstra rent, spejlreflekskamera, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterTekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1461 °C |
| Smeltepunkt | 801 °C |
| Farve | Hvid |
| pH | 5.0 til 8.0 |
| Fysisk form | Fast stof |
| Mængde | 3 kg |
| IUPAC navn | natriumchlorid |
| Formel vægt | 58,44 g/mol |
| Emballage | Plast pulver krukke |
| Damptryk | 1mmHg 865 |