Få mere at vide
Natriumchlorid, krystallinsk pulver PDV, 99+%
Description
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Applikationer
Natriumchlorid anvendes bredt som fødevaretilsætningsstof og som konserveringsmiddel. Det anvendes i kloralkaliprocessen til fremstilling af klor og natriumhydroxid, i Solvay processen med produktion af natriumcarbonat og calciumchlorid, i Mannheim-processen og i Hargreaves-processen til produktion af natriumsulfat og saltsyre. Det anvendes til fremstilling af natriumchlorat, vandblødgøring og afisning af veje. Derudover anvendes det i flere industrier som farmaceutisk, tekstil, farvning, gummifødevarer og landbrug. Det anvendes i forarbejdning af stål, kobber, vanadium og andre metaller.
Opløselighed
Frit opløselig i vand. Let opløselig i alkohol og ammoniak.
Bemærk
Den er følsom over for fugt i luft. Den bør beskyttes i en lufttæt beholder.
Specifications
Specifications
| Kogepunkt | 1413 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Sodium chloride |
| Smeltepunkt | 801 °C |
| pH | 6 til 9 |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 5000 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Brydningsindeks | 1.5442 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Tæthed | 2.165 |
| Show More |