Learn More
Natriumchlorid, krystallinsk pulver PDV, 99+%
Product Code. 11455063
Change view
Click to view available options
Mængde:
1000 g
25,000 g
5000 g
Unit Size:
1000g
25000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11455063 1000 g 1000g
11465063 5000 g -
11475063 25,000 g 25000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11455063 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A12313.0B
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 7647-14-5 | ClNa | 58,44 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
Natriumchlorid er meget udbredt som fødevaretilsætningsstof og konserveringsmiddel. Det anvendes i Chloralkali-processen til fremstilling af klor og natriumhydroxid i Solvay proces til fremstilling af natriumcarbonat og calciumchlorid, i Mannheim-processen og i Hargreaves-processen til fremstilling af natriumsulfat og saltsyre. Det bruges til fremstilling af natriumchlorat, blødgøring af vand og afisning af vejbaner. Yderligere bruges det i flere industrier som farmaceutisk, tekstil, farvning, gummifødevarer og landbrug. Det bruges til forarbejdning af stål, kobber, vanadium og andre metaller.
Opløselighed
Frit opløseligt i vand. Lidt opløseligt i alkohol og ammoniak.
Bemærkninger Det
er følsomt over for fugt i luften. Det skal beskyttes i en lufttæt beholder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7647-14-5
Molekylær formel ClNa
Molekylvægt (g/mol) 58.44
MDL nummer MFCD00003477
InChI nøgle FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
IUPAC navn natriumchlorid
SMIL [Na+].[Cl-]
Specifications
Kogepunkt 1413°C
Kemisk navn eller materiale Sodium chloride
Smeltepunkt 801°C
pH 6 til 9
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 1000 g
Merck Index 14,8599
Opløselighedsinformation Freely soluble in water. Slightly soluble in alcohol and ammonia.
Formel vægt 58.44
Procent renhed ≥99%
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.5442
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.165