Få mere at vide
Natriumchlorid, Krystal, Ultrapure Bioreagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15598224 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Poly Bottle
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15598224 500 g Poly flaske Hver
15508234 2.5 kg Poly Bottle Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15598224 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 405801
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Reagenser med høj renhed testet til brug i bioteknologiske applikationer, såsom elektroforese og væskekromatografi.
    Til applikationer med væskekromatografi og molekylærbiologi
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-14-5
Molekylær formel ClNa
Molekylvægt (g/mol) 58.44
MDL nummer MFCD00003477
InChI nøgle FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
IUPAC navn natriumchlorid
SMIL [Na+].[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Chloride
Fysisk form Krystaller
Mængde 500 g
Formel vægt 58.44
Grad Ultrapure Bioreagens
Emballage Poly flaske
Specifik vægtfylde 1L = 2.16kg