missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Natriumchlorid krystal optisk rektangel, 30 mm x 15 mm x 4 mm, poleret begge sider, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15476245

Natriumchlorid krystal optisk rektangel, 30 mm x 15 mm x 4 mm, poleret begge sider, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 15476245
1 Ea., Hver
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 Ea.
Pakningsstørrelse:
Hver
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 15476245

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 038455.KT

Request Bulk or Custom Format

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 7647-14-5 | ClNa | 58.44 g/mol

Spektroskopi, IR-vindue

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sodium chloride crystal optic rectangle
Navn note 30mm x 15mm x 4mm, Polished both sides
CAS 7647-14-5
Mængde 1 Ea.
Molekylær formel ClNa
MDL nummer MFCD00003477
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
InChI nøgle FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Na+].[Cl-]
IUPAC navn natrium; chlorid
Molekylvægt (g/mol) 58.44
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
Vis mere Vis mindre

Certifikater

Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.

5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerB03U025 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/12/2021 Artikelnummer038455.KT
PartinummerB17R056 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/12/2021 Artikelnummer038455.KT
Partinummer38455TYPICAL CertifikattypeAnalysecertifikat Dato29/11/2021 Artikelnummer038455.KT
PartinummerH29Z029 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato23/11/2021 Artikelnummer038455.KT
PartinummerP24B039 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato23/11/2021 Artikelnummer038455.KT

RUO– Kun brug til forskning

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel
Natriumchlorid krystal optisk rektangel, 30 mm x 15 mm x 4 mm, poleret begge sider, Thermo Scientific Chemicals >

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.