Få mere at vide
Sodium Chloride CertiFied AR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 15526005 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Quantity: 500g, Packaging: Plastic
Artikelnummer.
15526005 Quantity: 500g, Packaging: Plastic
1 options
Artikelnummer. 15526005 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/3160/53
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Sodium chloride CertiFied AR 500g Meets EP specifications | CAS: 7647-14-5 | ClNa | 58.44 g/mol
Sodium chloride CertiFied AR 500g Meets EP specifications
  • Sodium chloride CertiFied AR 500g Meets EP specifications Plastic Bottle Cas No. 7647-14-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 100 °C
Kemisk navn eller materiale Sodium chloride
Smeltepunkt 801 °C
CAS 7647-14-5
Mængde 500 g
Molekylær formel ClNa
MDL nummer MFCD00003477
InChI nøgle FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Na+].[Cl-]
IUPAC navn natriumchlorid
Molekylvægt (g/mol) 58.44
Emballage PLAST