Få mere at vide
Natriumchlorid, ACS-reagens, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7072324 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
10 kg
20 kg
25 kg
4 x 2.5 kg
50 kg
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
20kg
25g
25kg
500g
50kg
5kg
Pakke med 4
Pakke med 6
Artikelnummer. 15658170
Brand: Honeywell-Fluka S988825G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ACS reagens,≥ 99,0 %
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-14-5
Molekylær formel ClNa
Molekylvægt (g/mol) 58.44
MDL nummer MFCD00003477
InChI nøgle FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMIL [Na+].[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium chloride
Mængde 25 g
Lineær formel NaCl
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3534976
IUPAC navn sodium chloride
Formel vægt 58.44g/mol
Procent renhed ≥99%
Grad ACS Reagent