Få mere at vide
Natriumchlorid, ACS-reagens, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15688170 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
10 kg
20 kg
25 kg
4 x 2.5 kg
50 kg
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
20kg
25g
25kg
500g
50kg
5kg
Pakke med 4
Pakke med 6
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15688170 500 g 500g
15658170 25 g 25g
15628170 1 kg 1kg
15638170 2.5 kg 2.5kg
15618180 6 x 500 g Pakke med 6
15608180 5 kg 5kg
15678170 4 x 2.5 kg Pakke med 4
15618170 10 kg 10kg
15648170 20 kg 20kg
15668170 25 kg 25kg
15698170 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 15688170 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. S9888500G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ACS reagens,≥ 99,0 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-14-5
Molekylær formel ClNa
Molekylvægt (g/mol) 58.44
MDL nummer MFCD00003477
InChI nøgle FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMIL [Na+].[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium chloride
Mængde 500 g
Lineær formel NaCl
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3534976
IUPAC navn natriumchlorid
Formel vægt 58.44g/mol
Procent renhed ≥99%
Grad ACS-reagens