Få mere at vide
Natriumchlorid, ACS-reagens, Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
10 kg
20 kg
25 kg
4 x 2.5 kg
50 kg
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
20kg
25g
25kg
500g
50kg
5kg
Pakke med 4
Pakke med 6
Beskrivelse
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium chloride |
| Mængde | 25 kg |
| Lineær formel | NaCl |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3534976 |
| IUPAC navn | natriumchlorid |
| Formel vægt | 58.44g/mol |
| Procent renhed | ≥99% |
| Grad | ACS-reagens |