Beskrivelse
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium chloride |
| Mængde | 1 kg |
| Lineær formel | NaCl |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3534976 |
| IUPAC navn | natriumchlorid |
| Formel vægt | 58.44g/mol |
| Procent renhed | ≥99% |
| Grad | ACS-reagens |