Få mere at vide
Natriumchlorid, ACS-reagenskvalitet, Scharlab
Artikelnummer. 11318544
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11318544 1 kg 1kg
11328544 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318544 Leverandør Scharlab Leverandørnr. SO02271000
Edge
Anvendes i analytisk kemi, som laboratoriereagens, til fremstilling af natriumsalte, i fødevareindustrien og til at sænke vands smeltepunkt.
  • Synonymer: Salt, Almindelig salt, Stensalt, Havsalt
  • Molekylformel: NaCl
  • Molmasse: 58,44 g/mol
  • CAS: 7647-14-5
  • EIN ECS nr.: 231-598-3
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-14-5
Molekylær formel ClNa
Molekylvægt (g/mol) 58.44
MDL nummer MFCD00003477
InChI nøgle FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
IUPAC navn natriumchlorid
SMIL [Na+].[Cl-]
Tekniske data
Kogepunkt 1461°C
Smeltepunkt 801°C
pH 5.0–8.0 (5%, water)
Mængde 1 kg
Formel vægt 58.44g/mol
Procent renhed 99.5% min (argentometric)
Grad ACS-reagens
Identifikation Passes Test
Tab ved tørring 0.5% max (105°C, 2h)
Damptryk 1.3 hPa (at 865°C)