Få mere at vide
Natriumklorid, ACS, ≥99%, Ultrapure
Artikelnummer. 15805338 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
10 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15805338 1 kg Plastflaske 1kg
15855188 500 g Plastflaske 500g
15815338 5 kg Plastflaske 5kg
15825338 10 kg Plastflaske 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15805338 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. J21618.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    746.28 DKK
    651.65 DKK / 1kg
    Spare 94.63 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Bruges til udfældning af DNA | CAS: 7647-14-5 | ClNa | 58,44 g/mol
Anvendes til udfældning af DNA.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-14-5
Molekylær formel ClNa
Molekylvægt (g/mol) 58.44
MDL nummer MFCD00003477
InChI nøgle FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMIL [Na+].[Cl-]
Spezifikation
Kogepunkt 1413 °C
Kemisk navn eller materiale Sodium Chloride
Smeltepunkt 801 °C
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 1 kg
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 2.165
Tæthed 2.165
IUPAC navn natrium; chlorid
Formel vægt 58.44
Procent renhed ≥99%
Grad ACS
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.