Få mere at vide
Natriumchlorid, ACS,≥ 99,5 %, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15606980 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
12 kg
25 kg
4 x 2.5 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
12kg
1kg
2.5kg
25kg
500g
5kg
Pakke med 4
Pakke med 6
Artikelnummer. 15606980
Brand: Honeywell-Fluka 7463982.5KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fritflydende, ACS-reagens, vandfri,≥ 99 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-14-5
Molekylær formel ClNa
Molekylvægt (g/mol) 58.44
MDL nummer MFCD00003477
InChI nøgle FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMIL [Na+].[Cl-]
Tekniske data
Kogepunkt 1465°C
Kemisk navn eller materiale Sodium chloride
Smeltepunkt 800°C
Farve Farveløs
pH 7.0 (at 20°C)
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 2.5 kg
Lineær formel NaCl
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3534976
Opløselighedsinformation 358g/L at 20°C
IUPAC navn natrium; chlorid
Formel vægt 58.44g/mol
Procent renhed ≥99%
Lugt Odorless
Emballage Fiberplade boks
Tæthed 2.160g/cm3 at 20°C