Få mere at vide
Natriumchlorid, ACS, 99,0% min
Beskrivelse
Natriumchlorid er meget udbredt som fødevaretilsætningsstof og konserveringsmiddel. Det anvendes i Chloralkali-processen til fremstilling af klor og natriumhydroxid i Solvay proces til fremstilling af natriumcarbonat og calciumchlorid, i Mannheim-processen og i Hargreaves-processen til fremstilling af natriumsulfat og saltsyre. Det bruges til fremstilling af natriumchlorat, blødgøring af vand og afisning af vejbaner. Yderligere bruges det i flere industrier som farmaceutisk, tekstil, farvning, gummifødevarer og landbrug. Det bruges til forarbejdning af stål, kobber, vanadium og andre metaller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1413 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Sodium chloride |
| Smeltepunkt | 801 °C |
| Navn note | Til analyse ACS |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 500 g |
| Analyseprocentområde | 99,0% min |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand, glycerol. Meget let opløselig i alkohol. Fritopløselig i vand. Let opløselig i alkohol og ammoniak. |
| IUPAC navn | natriumchlorid |
| Formel vægt | 58.44 |
| Vis mere |