Få mere at vide
Sodium chloride, 99+%, ACS reagent
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Emballage:
Fiber tromle
Plastflaske
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
25g
25kg
500g
5kg
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1461.0°C |
| Kemisk navn eller materiale | Sodium chloride |
| Smeltepunkt | 801.0°C |
| Farve | Brun-gul til Orange |
| pH | 5.0 to 9.0 (5% soln. at 25°C) |
| Fysisk form | Adhering Powder and/or Lumps |
| Mængde | 25 kg |
| Analyseprocentområde | 99% min. (Argentometry) |
| Lineær formel | NaCl |
| Fieser | 13,280 |
| Vis mere |