Få mere at vide
Natriumchlorid, 99+%, ACS-reagens
Artikelnummer. 10577372 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Emballage:
Fiber tromle
Plastflaske
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
25g
25kg
500g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10577372 1 kg Ravfarvet glasflaske 1kg
10299990 25 g Plastflaske 25g
10055850 500 g Ravfarvet glasflaske 500g
10478283 5 kg Ravfarvet glasflaske 5kg
15710879 25 kg Fiber tromle 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10577372 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 424290010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    434.00 DKK
    366.65 DKK / 1kg
    Spare 67.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 7647-14-5 | ClNa | 58,44 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-14-5
Molekylær formel ClNa
Molekylvægt (g/mol) 58.44
MDL nummer MFCD00003477
InChI nøgle FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMIL [Na+].[Cl-]
Tekniske data
Kogepunkt 1461,0 °C
Kemisk navn eller materiale Sodium chloride
Smeltepunkt 801,0 °C
Farve Brun-gul til Orange
pH 5,0 til 9,0 (5% soln. ved 25 °C)
Fysisk form Klæbende pulver og/eller klumper
Mængde 1 kg
Identifikation Beståelsesprøve
Tab ved tørring ≤0.5%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Damptryk 1 mmHg ved 440 °C
Analyseprocentområde 99+%
Lineær formel NaCl
Fieser 13,280
Merck Index 15, 8734
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 360 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i glycerol (1g/10 ml), ammoniak, let opløselig i alkohol, næsten uopløselig i saltsyre
IUPAC navn natriumchlorid
Formel vægt 58.44
Procent renhed ≥99%
Grad ACS-reagens