Tekniske data
| Kogepunkt | 1461,0 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Sodium chloride |
| Smeltepunkt | 801,0 °C |
| Farve | Brun-gul til Orange |
| pH | 5,0 til 9,0 (5% soln. ved 25 °C) |
| Fysisk form | Adhering Powder and/or Lumps |
| Mængde | 5 kg |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Lineær formel | NaCl |
| Fieser | 13,280 |
| Vis mere |