Tekniske data
| Kogepunkt | 1461,0 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Sodium chloride |
| Smeltepunkt | 801,0 °C |
| Farve | Brun-gul til Orange |
| pH | 5,0 til 9,0 (5% soln. ved 25 °C) |
| Fysisk form | Klæbende pulver og/eller klumper |
| Mængde | 25 g |
| Identifikation | Beståelsesprøve |
| Tab ved tørring | ≤0.5% |
| Emballage | Plastflaske |
| Vis mere |