Få mere at vide
Sodium chloride, 99.99% (metals basis)
Artikelnummer. p-4407873
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Artikelnummer. 11354989
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 087605.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7647-14-5 | ClNa | 58.44 g/mol
Natriumchlorid er meget udbredt som fødevaretilsætningsstof og konserveringsmiddel. Det anvendes i Chloralkali-processen til fremstilling af klor og natriumhydroxid i Solvay proces til fremstilling af natriumcarbonat og calciumchlorid, i Mannheim-processen og i Hargreaves-processen til fremstilling af natriumsulfat og saltsyre. Det bruges til fremstilling af natriumchlorat, blødgøring af vand og afisning af vejbaner. Yderligere bruges det i flere industrier som farmaceutisk, tekstil, farvning, gummifødevarer og landbrug. Det bruges til forarbejdning af stål, kobber, vanadium og andre metaller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-14-5
Molekylær formel ClNa
Molekylvægt (g/mol) 58.44
MDL nummer MFCD00003477
InChI nøgle FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMIL [Na+].[Cl-]
Tekniske data
Kogepunkt 1413°C
Kemisk navn eller materiale Sodium chloride
Smeltepunkt 801°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystaller
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99.99% (metals basis)
Opløselighedsinformation Freely soluble in water. Slightly soluble in alcohol and ammonia.
IUPAC navn natrium; chlorid
Formel vægt 58.44
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.5442
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.165 g/cm3 at 20°C