Få mere at vide
Natriumklorid, 99,99% (metalbasis)
Artikelnummer. 11354989
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11354989 50 g 50g
11344989 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11354989 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 087605.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 7647-14-5 ∣ ClNa ∣ 58,44 g/mol
Natriumchlorid anvendes bredt som fødevaretilsætningsstof og som konserveringsmiddel. Det anvendes i kloralkaliprocessen til fremstilling af klor og natriumhydroxid, i Solvay processen med produktion af natriumcarbonat og calciumchlorid, i Mannheim-processen og i Hargreaves-processen til produktion af natriumsulfat og saltsyre. Det anvendes til fremstilling af natriumchlorat, vandblødgøring og afisning af veje. Derudover anvendes det i flere industrier som farmaceutisk, tekstil, farvning, gummifødevarer og landbrug. Det anvendes i forarbejdning af stål, kobber, vanadium og andre metaller.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7647-14-5
Molekylær formel ClNa
Molekylvægt (g/mol) 58.44
MDL nummer MFCD00003477
InChI nøgle FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMIL [Na+].[Cl-]
Specifications
Kogepunkt 1413 °C
Kemisk navn eller materiale Sodium chloride
Smeltepunkt 801 °C
Farve Hvid
Fysisk form Krystaller
Mængde 50 g
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.5442
Følsomhed Hygroskopisk
Analyseprocentområde 99,99% (metalbasis)
Tæthed 2,165 g/cm3 ved 20 °C
Opløselighedsinformation Frit opløseligt i vand. Let opløselig i alkohol og ammoniak.
IUPAC navn natrium; chlorid
Formel vægt 58.44
Procent renhed 99.99%
Grad Ubedømt