Få mere at vide
Natriumklorid, 99,99% (metalbasis)
Beskrivelse
Natriumchlorid anvendes bredt som fødevaretilsætningsstof og som konserveringsmiddel. Det anvendes i kloralkaliprocessen til fremstilling af klor og natriumhydroxid, i Solvay processen med produktion af natriumcarbonat og calciumchlorid, i Mannheim-processen og i Hargreaves-processen til produktion af natriumsulfat og saltsyre. Det anvendes til fremstilling af natriumchlorat, vandblødgøring og afisning af veje. Derudover anvendes det i flere industrier som farmaceutisk, tekstil, farvning, gummifødevarer og landbrug. Det anvendes i forarbejdning af stål, kobber, vanadium og andre metaller.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1413 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Sodium chloride |
| Smeltepunkt | 801 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystaller |
| Mængde | 250 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Brydningsindeks | 1.5442 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Analyseprocentområde | 99,99% (metalbasis) |
| Vis mere |