Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Natriumchlorid, 99,85%, til molekylærbiologi, DNAse-, RNAse- og proteasefri
Artikelnummer. 10268163 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10268163 2.5 kg 2.5kg
10297760 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10268163 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 327300025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1126.88 DKK
    1013.65 DKK / 2.5kg
    Spare 113.23 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-10-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 7647-14-5 | ClNa | 58,44 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-14-5
Molekylær formel ClNa
Molekylvægt (g/mol) 58.44
MDL nummer MFCD00003477
InChI nøgle FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
IUPAC navn natriumchlorid
SMIL [Na+].[Cl-]
Tekniske data
Kogepunkt 1461,0 °C
Kemisk navn eller materiale Sodium chloride
Smeltepunkt 801,0 °C
Navn note DNAse-, RNAse- og Protease-fri
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk fast stof
Mængde 2.5 kg
Analyseprocentområde 99,8% min. (Argentometri)
Lineær formel NaCl
Fieser 13,280
Merck Index 15, 8734
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 360 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i glycerol (1g/10 ml), ammoniak, let opløselig i alkohol, næsten uopløselig i saltsyre
Formel vægt 58.44
Procent renhed 99.85%
Grad Molekylær biologi