Få mere at vide
Natriumchlorid, 99,5 % min., (USP ), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11486272 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
500 g
1 kg
10 kg
Pakningsstørrelse:
10kg
Artikelnummer. 11486272
Brand: MP Biomedicals 02102892.5
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-14-5
Molekylær formel ClNa
Molekylvægt (g/mol) 58.44
MDL nummer MFCD00003477
InChI nøgle FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
IUPAC navn natriumchlorid
SMIL [Na+].[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Chloride
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99.5% min.
Formel vægt 58.44
Grad USP