Specifications
| Kogepunkt | 1461,0 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Sodium chloride |
| Smeltepunkt | 801,0 °C |
| CAS | 7647-14-5 |
| pH | 5.0 til 9.0 |
| Mængde | 250 g |
| Analyseprocentområde | 99,4% min. (Argentometri) |
| Molekylær formel | ClNa |
| Lineær formel | NaCl |
| MDL nummer | MFCD00003477 |
| Show More |