Få mere at vide
Natriumchlorid, opfylder analytiske specifikationer fra Ph.Eur
Artikelnummer. 11964909 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
3 kg
10 kg
25 kg
Emballage:
Plast pulver krukke
Plastfad
Plastikpulverglas
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
25kg
3kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11964909 25 kg Plastfad 25kg
11984051 1 kg Plast pulver krukke 1kg
11994051 3 kg Plastikpulverglas 3kg
11994929 10 kg Plastfad 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11964909 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/3161/70
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-14-5
Molekylær formel ClNa
Molekylvægt (g/mol) 58.44
MDL nummer MFCD00003477
InChI nøgle FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMIL [Na+].[Cl-]
Tekniske data
Mængde 25 kg
IUPAC navn natrium; chlorid
Emballage Plastfad