Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Natriumchlorid, 99,5%, til biokemi
Artikelnummer. 12685077 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12685077 5 kg Plastflaske 5kg
12605087 250 g Plastflaske 250g
12675077 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12685077 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 447300050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2115.00 DKK
    1785.65 DKK / 5kg
    Spare 329.35 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7647-14-5 ∣ ClNa ∣ 58,44 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-14-5
Molekylær formel ClNa
Molekylvægt (g/mol) 58.44
MDL nummer MFCD00003477
InChI nøgle FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMIL [Na+].[Cl-]
Tekniske data
Kogepunkt 1461,0 °C
Kemisk navn eller materiale Sodium chloride
Smeltepunkt 801,0 °C
Fysisk form Pulver, krystaller og/eller stykker
Mængde 5 kg
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde 99,4% min. (Argentometri)
Lineær formel NaCl
Merck Index 15,8734
Opløselighedsinformation (0,1 M i vand) klar, farveløs
IUPAC navn natriumchlorid
Formel vægt 58.44
Procent renhed 99.5%
Grad Biokemisk