Få mere at vide
Natriumchlorid, 99,5 %, til analyse
Artikelnummer. 10378573 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
25 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
25kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10378573 25 kg Plast tromle 25kg
10092740 1 kg Plastflaske 1kg
10216410 5 kg Plastflaske 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10378573 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 207790250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2725.00 DKK
    2376.65 DKK / 25kg
    Spare 348.35 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Natriumchlorid, 99,5%, ClNa, CAS-nummer-7647-14-5, natriumchlorid nacl, salt, almindeligt salt, stensalt, halogen, purex, bordsalt, natriumchlorid, saltvand, dendritis, 1 kg, 99,4% min. (Argentometri), 10 ppm maks., 1461,0 grader. C, 50ppm maks., 20ppm maks., CHEBI:26710, Hvid, 231-598-3, 13.280, 58.44 | CAS: 7647-14-5 | ClNa | 58,44 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-14-5
Molekylær formel ClNa
Molekylvægt (g/mol) 58.44
MDL nummer MFCD00003477
InChI nøgle FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
IUPAC navn natrium; chlorid
SMIL [Na+].[Cl-]
Tekniske data
Kogepunkt 1461,0 °C
Kemisk navn eller materiale Sodium chloride
Smeltepunkt 801,0 °C
Farve Hvid
pH 5,0 til 8,0 (5% soln. ved 20 °C)
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Mængde 25 kg
Analyseprocentområde 99,4% min. (Argentometri)
Lineær formel NaCl
Fieser 13,280
Merck Index 15, 8734
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 360 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i glycerol (1g/10 ml), ammoniak, let opløselig i alkohol, næsten uopløselig i saltsyre
Formel vægt 58.44
Procent renhed 99.5%
Grad Analyser
Emballage Plast tromle