Få mere at vide
Melford Natriumchlorid 5M opløsning
Artikelnummer. 30018801
Skift visning
Mængde:
250 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018801 500 mL
30018800 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018801 Leverandør Melford Leverandørnr. S24600500.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
  • Opløseligt i: Vand
  • Opbevares ved: Stuetemperatur
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Chloride 5 M Solution
CAS 7732-18-5, 7647-14-5
Mængde 500 mL