Få mere at vide
Melford Natriumchlorid 5M opløsning
Mængde:
250 mL
500 mL
Beskrivelse
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
- Opløseligt i: Vand
- Opbevares ved: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Chloride 5 M Solution |
| CAS | 7732-18-5, 7647-14-5 |
| Mængde | 250 mL |