Få mere at vide
Natriumchlorid, 5 M aq. soln., RNAse fri, Thermo Scientific Chemicals
Description
Natriumchlorid er meget udbredt i biokemi og molekylærbiologiske anvendelser. Det bruges i en lang række biokemiske applikationer, herunder skabelse af tæthedsgradienter, regulering af biologiske funktioner og som fortyndingsmiddel til at øge ionstyrken i buffere eller dyrkningsmedier. en komponent af PBS- og SSC-buffere. Det er også blevet brugt til udfældning af DNA fra SDS-holdige prøver og til fjernelse af små nukleinsyrefragmenter fra plasmid-DNA-præparater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Natriumchlorid er meget udbredt i biokemi og molekylærbiologiske applikationer. Det bruges i en lang række biokemiske applikationer, herunder skabelse af tæthedsgradienter, regulering af biologiske funktioner og som fortyndingsmiddel til at øge ionstyrken i buffere eller dyrkningsmedier. en komponent af PBS- og SSC-buffere. Det er også blevet brugt til udfældning af DNA fra SDS-holdige prøver og til fjernelse af små nukleinsyrefragmenter fra plasmid-DNA-præparater.
Opløselighed
Opløseligt i vand (358 mg/ml ved 20 °C), alkohol (meget lidt), glycerol (100 mg/ml) og ammoniak. Uopløseligt i saltsyre.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Opbevares på et køligt, tørt, godt ventileret sted væk fra uforenelige stoffer. Opbevares beskyttet mod fugt.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Sodium chloride |
| Navn note | RNAse-fri |
| CAS | 7647-14-5 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 250 mL |
| Molekylær formel | ClNa |
| Lineær formel | NaCl |
| MDL nummer | MFCD00003477 |
| Synonym | sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand (358 mg/ml ved 20 °C), alkohol (meget svagt), glycerol (100 mg/ml) og ammoniak. Uopløselig i saltsyre. |
| Show More |