Få mere at vide
Natriumchlorid, 5 M aq. opløsning, pH 8,0, autoklaveret, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15450207
Skift visning
Mængde:
250 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15450207 250 mL 250ml
1 options
Artikelnummer. 15450207 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61807.AK
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7647-14-5 | ClNa | 58.44 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium chloride
Navn note autoklaveret
CAS 7647-14-5
pH 8.0
Fysisk form Væske
Mængde 250 mL
Molekylær formel ClNa
Lineær formel NaCl
MDL nummer MFCD00003477
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
InChI nøgle FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Na+].[Cl-]
IUPAC navn natriumchlorid
Molekylvægt (g/mol) 58.44
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
Formel vægt 58.44
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 5M aq. soln.