Få mere at vide
Melford Natriumchlorid
Artikelnummer. 30018777
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018777 5 kg
30018776 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018777 Leverandør Melford Leverandørnr. S230205000.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
  • CAS-nummer: 7647-14-5
  • Molekylformel: NaCl
  • Molekylvægt: 58,4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Chloride
CAS 7647-14-5
Mængde 5 kg
Molekylær formel NaCl