Få mere at vide
Melford Natriumchlorid
Beskrivelse
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
- CAS-nummer: 7647-14-5
- Molekylformel: NaCl
- Molekylvægt: 58,4
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Chloride |
| CAS | 7647-14-5 |
| Mængde | 1 kg |
| Molekylær formel | NaCl |