Få mere at vide
Sodium chloride, 0.1N Standardized Solution
Artikelnummer. 11495030
Mængde:
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
Artikelnummer. 11495030
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035616.AP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7647-14-5 | ClNa | 58.44 g/mol
Natriumchlorid, 0,1N standardiseret opløsning anvendes til volumetrisk analyse i laboratorier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-14-5
Molekylær formel ClNa
Molekylvægt (g/mol) 58.44
MDL nummer MFCD00003477
InChI nøgle FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMIL [Na+].[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium chloride
Damptryk 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Opløselighed Miscible with water, alcohol and ammonia
IUPAC navn natrium; chlorid
Mængde 500 mL
Formel vægt 58.44
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Sodium chloride: 0.6%; Water: 99.4%