Få mere at vide
Sodium Chloride, 0.100 Normal (N/10), Ricca Chemical
Artikelnummer. 31750066
Skift visning
Mængde:
500 mL
Artikelnummer. Mængde
31750066 500 mL
1 options
Artikelnummer. 31750066 Leverandør Ricca Chemical Company Leverandørnr. R7224100500A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-09-2026
Tekniske data
Kogepunkt 100 °C
Kemisk navn eller materiale Sodium Chloride
Smeltepunkt 0,0 °C
CAS 7732-18-5, 7647-14-5, 7647-14-5, 7732-18-5
Farve Colorless
CAS min % 99.42%, 0.58%
Fysisk form Liquid
Mængde 500 mL
CAS Max % 0.58%, 99.42%
Molekylvægt (g/mol) 58.44 g/mol
Grad Laboratory
Emballage 500 mL HDPE Bottle
Udseende Farveløs væske