Få mere at vide
Sodium Chlorate, Technical, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10408230 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10408230 1 kg Plastic powder jar 1kg
1 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10408230 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/3000/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Tekniske data
Smeltepunkt 248°C
CAS 7775-09-9
Farve White
Fysisk form Solid
Mængde 1 kg
Molekylær formel ClNaO3
MDL nummer 3479
Synonym sodium chlorate, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal
InChI nøgle YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Na+].[O-][Cl](=O)=O
IUPAC navn sodium chlorate
Molekylvægt (g/mol) 106.44
PubChem CID 516902
ChEBI CHEBI:65242
Formel vægt 106.44g/mol
Emballage Plastic powder jar
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium chlorate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandnærende fast stof Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H271-Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /