Få mere at vide
Sodium Chlorate, ACS Reagent, ≥99%, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15695420 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15695420 100 g Poly Bottle 100g
15605430 500 g Poly Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 15695420 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 403016100G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
ACS Reagent,≥99.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7775-09-9
Molekylær formel ClNaO3
Molekylvægt (g/mol) 106.44
MDL nummer MFCD00003479
InChI nøgle YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chlorate, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal
PubChem CID 516902
ChEBI CHEBI:65242
IUPAC navn sodium;chlorate
SMIL [Na+].[O-][Cl](=O)=O
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Sodium chlorate
Smeltepunkt 248°C to 261°C
Farve Colorless
Mængde 100 g
Lineær formel NaClO3
FN nummer UN1495
Opløselighedsinformation Water soluble
Formel vægt 106.44g/mol
Procent renhed ≥99%
Emballage Poly Bottle
Udseende Crystalline
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.