Få mere at vide
Natriumchloranilattrihydrat, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10005790 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. 10005790
Brand: Thermo Scientific Acros 419500250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium chloranilate trihydrate
Navn note 95%
CAS 36275-66-8
Farve Brun
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6Cl2Na2O4·3H2O
MDL nummer MFCD00150173
Mængde 25 g
Synonym chloranilic acid sodium salt, chloranilic acid disodium salt, disodium chloranilate, chloroanilic acid sodium salt, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-dichloro-3,6-dihydroxy-, disodium salt, sodium chloranilate, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-dichloro-3,6-dihydroxy-, sodium salt 1:2, disodium 2,5-dichloro-3,6-dioxocyclohexa-1,4-diene-1,4-diolate, chloranilic acid sodium salt hydrate, disodium 2,5-dichloro-3,6-dioxocyclohexa-1,4-diene-1,4-bis olate
InChI nøgle FITANBHHCLWRKG-UHFFFAOYSA-L
SMIL C1(=C(C(=O)C(=C(C1=O)Cl)[O-])Cl)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC navn dinatrium;2,5-dichlor-3,6-dioxocyclohexa-1,4-dien-1,4-diolat
Molekylvægt (g/mol) 307
PubChem CID 118938
Formel vægt 307
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk pulver