Få mere at vide
Natriumkationstandard, 1mg/ml, Reagecon™
Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Beskrivelse
Denne standard er udarbejdet, testet, certificeret og verificeret ved at følge nøjagtig samme regime som allerede præsenteret for ICP-MS-standarder. Det giver tillid til pålideligheden af ionkromatografianalyse. Alle er fremstillet af High Purity Starting-materialer og kan spores til NIST, hvor det er muligt.
Tekniske data
Tekniske data
| Damptryk | 23hPa (at 20°C) |
| Analyt- eller komponentnavne | Na+ ion in H2O matrix |
| Tæthed | 1.00296g/cm3 |
| Fysisk form | Væske |
| Molekylær formel | Na • H2O |
| Koncentration | 1mg/mL |
| Smeltepunkt | 0 °C |
| Kogepunkt | 100 °C |
| Opløselighed | Completely miscible |
| Element | Na |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- ION CHROMATOGRAPHY STANDARD SODIUM
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P330-Skyl munden.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: sodium nitrate, containing in the dry statemore than 16,3 per cent by weight ofnitrogen