Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Natriumkaseinat praksis.
Artikelnummer. p-192287 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 10772212
Brand: Thermo Scientific Chemicals 419491000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Sodium caseinate, CAS # 9005-46-3, is the salt of the phosphoprotein class found naturally in milk and cheese. It contains all nine essential amino acids and may be used as a molecular reagent, or in cell culture research on growth and differentiation. | CAS: 9005-46-3
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Natriumkaseinat er saltet af phosphoproteinklassen kendt som kaseiner
  • Kaseiner findes i animalsk væv, især mælk, og de indeholder alle ni essentielle aminosyrer
Applikationer
  • Kasein kan bruges i undersøgelser af protease-enzymaktivitet, in vitro-forsøg på cellevækst og -differentiering eller som en blokerende opløsning til western blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9005-46-3
MDL nummer MFCD00130736
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium caseinate
Navn note pract.
Farve Hvid til cremet
pH 6 to 7.5 (5% soln.)
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Procent renhed ≥92% (protein) (on dry substance)
Fysisk form Pulver