Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Natriumkaseinat praksis.
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
- Natriumkaseinat er saltet af phosphoproteinklassen kendt som kaseiner
- Kaseiner findes i animalsk væv, især mælk, og de indeholder alle ni essentielle aminosyrer
Applikationer
- Kasein kan bruges i undersøgelser af protease-enzymaktivitet, in vitro-forsøg på cellevækst og -differentiering eller som en blokerende opløsning til western blot
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium caseinate |
| Navn note | pract. |
| Farve | Hvid til cremet |
| pH | 6 to 7.5 (5% soln.) |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 100 g |
| Procent renhed | ≥92% (protein) (on dry substance) |
| Fysisk form | Pulver |