Få mere at vide
Sodium Carbonate (White Crystalline Powder), Fisher BioReagents
Beskrivelse
This sodium salt is used in buffers for molecular biology and cell culture applications.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1600°C |
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Carbonate |
| Smeltepunkt | 854°C |
| CAS | 497-19-8 |
| Farve | White |
| pH | 11.3 |
| Fysisk form | Solid |
| Mængde | 1 kg |
| Analyseprocentområde | ≥99.5 % |
| Molekylær formel | CNa2O3 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sodium carbonate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.