missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sodium Carbonate, Supelco™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Carbonate |
| Smeltepunkt | 851°C (lit.) |
| Mængde | 1 kg |
| Molekylær formel | Na2CO3 |
| MDL nummer | MFCD00003494 |
| Synonym | anhydrous soda, Calcined soda, Carbonic acid disodium salt, Soda ash, Calcined soda, Carbonic acid disodium salt, Soda ash |
| Molekylvægt (g/mol) | 105.99 |
| Grad | Research |
| Tæthed | 2.53 g/cm3 at 20°C |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sodium carbonate anhydrous for analysis EMSURE® ISO
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?